Drukuj
Butelki do pakowania, z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
322089-0001 322089-0002 322089-0008
NALG322089-0001EA 7010 PLN
NALG322089-0001 NALG322089-0002 NALG322089-0008
Butelki do pakowania, z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, prześwitujące, z zakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Food-grade
Gwarantowana szczelność, doskonała do przechowywania, wysyłki i pakowania specjalnych płynnych chemikaliów, diagnostyki, środków biologicznych, odczynników, klejów i weterynaryjnych produktów farmaceutycznych.
Certyfikaty: Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami jakości ISO 13485: 2003. Butelki i zamknięcia spełniają wymagania 21CFR177.1520 dla zastosowań spożywczych i napojów, USP Klasa VI.