Drukuj
Akcesoria do gąsiorów, z zakrętką
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362002-0002 362002-0004 362002-0001 362002-0008 362002-0016
NALG362002-0002EA 6160 PLN
NALG362002-0002 NALG362002-0004 NALG362002-0001 NALG362002-0008 NALG362002-0016
Akcesoria do gąsiorów, z zakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporne na ciepło od −100 do +120 ° C
  • Szczelne
Ideal for storing, packaging and transporting liquids. Robust, strong and stable.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Diagnostic Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.