Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PP, z zakrętkami
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362006-9050 362006-9025 362006-9125
NALG362006-9050EA 6230 PLN
NALG362006-9050 NALG362006-9025 NALG362006-9125
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, PP, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
Butelki bez użycia zamknięć do przechowywania próbek i wysyłki małych objętości, cenne odczynniki.
  • Niesterylne
  • Naturalny przezroczysty PPCO zapewnia doskonałą odporność chemiczną
  • Trwałe i jednolite ściany odporne na rozszczepienie lub przebicie
  • Szczelne po zmontowaniu z zamknięciem
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520, USP Klasa VI.
Informacje do zamówienia: Kolorowe zamknięcia są zamawiane osobno.