Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, bez zakrętek, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362004-9125 362004-9050 362004-9025
NALG362004-9125EA 10350 PLN
NALG362004-9125 NALG362004-9050 NALG362004-9025
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, bez zakrętek, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Safely store and ship light-sensitive, diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific™ Nalgene™ opaque amber HDPE diagnostic bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque, amber, high-density polyethylene bottles are for use with light-sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
  • Durable, non-sterile and leakproof
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Uniform walls are resistant to splitting or puncturing
Bottles provide light resistance and used in test kits and many small-volume applications.
Certyfikaty: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP classs VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition.
Informacje do zamówienia: Certyfikat produktu zapewniający cytotoksyczność, USP Klasa VI, FDA Compliance-21 CFR i inne informacje dotyczące zgodności z przepisami są dostarczane na żądanie.
Sposób pakowania: Butelki są pakowane luzem bez zamknięć na 2000 sztuk. Kolorowe zamknięcia należy zamawiać osobno.