Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362002-9050 362002-9125 362002-9025
NALG362002-9050EA 5750 PLN
NALG362002-9050 NALG362002-9125 NALG362002-9025
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Butelki bez zamknięcia, używane do przechowywania i wysyłania niewielkich ilości wartościowych odczynników.
  • Niesterylne
  • Trwałe, jednolite ściany są odporne na rozszczepienie lub przebicie
  • Szczelne po zmontowaniu z zamknięciem Nalgene
Natural, translucent high-density polyethylene, durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing, A sample product certificate providing cytotoxicity, USP Class VI, FDA compliance 21 CFR and other regulatory compliance information is available or can be requested from our certificates of compliance database.
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520, USP Klasa VI.
Informacje do zamówienia: Kolorowe zamknięcia są zamawiane osobno.