2,4-Dibromofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23394.14
B23394.22
B23394.14EA
245
PLN
B23394.14
B23394.22
2,4-Dibromofenol ≥98%
2,4-Dibromofenol
Purity: 98%
CAS No.: 615-58-7
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄Br₂O Temp. Wrzenia: 239 °C Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 2,07 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002149 Numer CAS: 615-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-436-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |