2,6-Dibromofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10573.03
A10573.06
A10573.14
A10573.03EA
314
PLN
A10573.03
A10573.06
A10573.14
2,6-Dibromofenol ≥99%
2,6-Dibromofenol
Purity: 99%
CAS No.: 608-33-3
Molecular Formula: C6H4Br2O
Formula Weight: 251.92
Odour: Phenol-like
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2043614
MDL No.: MFCD00002152
Formuła:
C₆H₄Br₂O Temp. Wrzenia: 255…256 °C Temp. topnienia: 53…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002152 Numer CAS: 608-33-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-161-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |