Drukuj
Butelki diagnostyczne z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
322002-9025 322002-9050 322002-9125
NALG322002-9025EA 12000 PLN
NALG322002-9025 NALG322002-9050 NALG322002-9125
Butelki diagnostyczne z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z zakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Półprzezroczyste butelki z zamknięciem idealnie nadają się do użycia w zestawach testowych, magazynowaniu próbek i wysyłce małych objętości, cennych odczynników.
  • Szczelne i niesterylne
  • Naturalne zamknięcie polipropylenowe (PP) zapewniające doskonałą odporność chemiczną
  • Trwałe, jednolite ściany odporne na rozszczepienie lub przebicie
Certyfikaty: Zgodność z wymaganiami jakości ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520 w przypadku żywności i napojów, USP Klasa VI
Sposób pakowania: Butelki pakowane są w tace owinięte folią termokurczliwą, a zamknięcia pakowane są w osobną torebkę foliową w tym samym kartonie.