5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B24872.06
B24872.14
B24872.22
B24872.06EA
320
PLN
B24872.06
B24872.14
B24872.22
5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen ≥97%
5-Bromo-1,2,3-trimetoksybenzen
Purity: 97%
CAS No.: 2675-79-8
Molecular Formula: C9H11BrO3
Formula Weight: 247.10
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00017169
Formuła:
C₉H₁₁BrO₃ MW: 247.09 g/mol Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017169 Numer CAS: 2675-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-223-9 |