Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, PP, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
322006-9025 322006-9050 322006-9125
NALG322006-9025EA 13240 PLN
NALG322006-9025 NALG322006-9050 NALG322006-9125
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, PP, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Butelki z zamknięciem polipropylenowym stosowane do bezpiecznego przechowywania i wysyłania próbek o małej objętości i cennych odczynników.
  • Niesterylne
  • Składa się z naturalnego przezroczystego PPCO
  • Szczelne
Thermo Scientific™ Nalgene™ Natural PPCO diagnostic bottles with closures are used in test kits and many small-volume applications. These autoclavable and durable polypropylene copolymer bottles are tray packed with closure for easy handling and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing.
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520, USP Klasa VI.
Sposób pakowania: Butelki pakowane są w tace owinięte w folię kurczliwą. Zamknięcia pakowane są w oddzielną torebkę foliową w tym samym kartonie.