Drukuj
Butelki z aspiratorem, wąską szyjka, z korkiem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247035402 247036304 247037309 247038605
SCOT247035402EA 877 PLN
SCOT247035402 SCOT247036304 SCOT247037309 215-1008
Butelki z aspiratorem, wąską szyjka, z korkiem, DURAN®
Butelki i butle Butle dozujące
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność termiczna, autoklawowalne
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Szyjka z gwintem DIN GL 45, tubulator z GL 32. W komplecie z nakrętką śrubową, uszczelką silikonową i kranem z wrzecionem PTFE. Dozowanie cieczy możliwe jest za pomocą kurka.
Z wydrukowanym kodem powrotu (identyfikacja partii).