Drukuj
Butelki z aspiratorem, wąskąe ujście, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247015409 247016302
SCOT247015409EA 257 PLN
SCOT247015409 SCOT247016302
Butelki z aspiratorem, wąskąe ujście, DURAN®
Butelki i butle Butle dozujące
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność termiczna, autoklawowalne
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I według USP, EP i JP
Butelki, wąska szyja, nieuziemiona szyja, z dolną tubulaturą.
Z wydrukowanym kodem powrotu (identyfikacja partii).