4-Bromoweratrol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
A11133.14
A11133.22
AB108943.0100
A11133.14EA
474
PLN
A11133.14
A11133.22
ABCRAB108943.0100
4-Bromoweratrol ≥97%
4-Bromoweratrol
Purity: 97%
CAS No.: 2859-78-1
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5730
Boiling Point: 255-256°
Beilstein Reference: 2046884
MDL No.: MFCD00008381
Formuła:
C₈H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 255…256 °C Gęstość: 1,510 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008381 Numer CAS: 2859-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-677-8 |