Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, z zakrętkami, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
322004-9025 322004-9050 322004-9125
NALG322004-9025EA 13030 PLN
NALG322004-9025 NALG322004-9050 NALG322004-9125
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, z zakrętkami, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Wąska szyja, okrągła butelka diagnostyczna Boston jest wykonana z nieprzezroczystego oranżowego o wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) i jest wyposażona w nieprzezroczyste oranżowe polipropylenowe zamknięcie.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na temperaturę
Idealny do pakowania odczynników wrażliwych na światło; szczelna butelka ma trwałe, jednolite ściany, które są odporne na rozszczepianie lub przebicie.
Certyfikaty: Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami jakości ISO 13485; spełnia wymagania USP dla pojemników odpornych na światło
Sposób pakowania: Zapakowany w sztywną tacę.