Drukuj
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362008-9125 362008-9025 362008-9050
NALG362008-9125EA 10810 PLN
NALG362008-9125 NALG362008-9025 NALG362008-9050
Butelki diagnostyczne, wąską szyjka, okrągłe, HDPE, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Nieprzezroczyste butelki bez zamknięcia, używane do przechowywania próbek i wysyłania małych ilości cennych odczynników i wrażliwych na światło próbek diagnostycznych.
  • Niesterylne
  • Trwałe, jednolite ściany są odporne na rozszczepienie lub przebicie
  • Szczelne po zmontowaniu z zamknięciem Nalgene
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003 i 21CFR177.1520, USP Klasa VI.
Informacje do zamówienia: Kolorowe zamknięcia są zamawiane osobno.