Drukuj
4-Bromoweratrol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
107540250 107541000 107540050
ACRO107540250EA 352 PLN
ACRO107540250 ACRO107541000 ACRO107540050
4-Bromoweratrol 97%
4-Bromoweratrol
Formuła: C₈H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,5 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008381
Numer CAS: 2859-78-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-677-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5705 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %