Drukuj
Butelki z wąską szyjką, ze standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211647301 211648606 211649105 211643608 211642406 211644407 211645403 211646305 211641701
SCOT211647301EA 1070 PLN
SCOT211647301 SCOT211648606 SCOT211649105 SCOT211643608 SCOT211642406 SCOT211644407 SCOT211645403 SCOT211646305 SCOT211641701
Butelki z wąską szyjką, ze standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przeźroczyste lub brązowe, ze standardowym szlifem, bez korka.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I według USP, EP i JP
Brązowy zabarwiony w celu ochrony substancji światłoczułych.
Z wydrukowanym kodem referencyjnym (identyfikacja partii).