Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, czerwone oznaczenia
Dostawca: KARTELL
1430 1431 1432 1433 1434 1435
KART1430EA 78.5 PLN
KART1430 KART1431 KART1432 KART1433 KART1434 KART1435
Kolby miarowe, klasa B, czerwone oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
PP, półprzeżroczyste z nakrętką.
  • Autoklawowalny
  • Chemicznie nieabsorbujący
  • Bez zwilżania
  • Nadaje się do artykułów spożywczych
Te kolby nie tworzą menisku, więc końcowe odczyty są ułatwione. Skalibrowane grawimetrycznie w 20 °C. Półprzezroczystość PP zwiększona w kontakcie z cieczą. Grube ścianki eliminują zniekształcenia, a cienka szyjka zapewnia dokładny odczyt końcowy.