Drukuj
Butelki do pakowania, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, bez zakrętek, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362085-0001 362085-0004
NALG362085-0001EA 4010 PLN
NALG362085-0001 NALG362085-0004
Butelki do pakowania, wąska szyjka, okrągłe, HDPE, brązowe, bez zakrętek, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, oranżowe nieprzezroczyste.
  • Doskonała odporność na uderzenia i chemikalia
  • Do materiałów wrażliwych na światło
  • Dobra odporność na temperaturę
Dostarczane bez zamknięcia, aby ułatwić podawanie do linii napełniających.
Certyfikaty: Spełnia standardy transmisji światła USP i jest produkowany zgodnie z wymogami USP dla pojemników odpornych na światło.