Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, typu Boston, z gwintem, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
362008-0008 362008-0001 362008-0002 362008-0016 362008-0032
NALG362008-0008EA 1720 PLN
NALG362008-0008 NALG362008-0001 NALG362008-0002 NALG362008-0016 NALG362008-0032
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, typu Boston, z gwintem, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Butelki, wąska szyja, wykonane z HDPE, nieprzezroczyste białe, bez zapięcia.
  • Trwałe, jednolite ściany odporne na rozszczepienie lub przebicie
  • Sztywny i półprzezroczysty, o doskonałej odporności chemicznej
  • Dobrze nadaje się do zamrażania do -100 ° C
Certyfikaty: Zgodność z ISO 13485: 2003; 21CFR177.1520 i USP Klasa VI.
Informacje do zamówienia: Różne kolorowe zamknięcia są dostępne osobno.