2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15640.09
A15640.18
A15640.30
A15640.09EA
400
PLN
A15640.09
A15640.18
A15640.30
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen ≥98%
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 25245-34-5
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 260…262 °C Gęstość: 1,441 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008355 Numer CAS: 25245-34-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-756-7 |