4-Bromo-1,3-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 17715-69-4
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.07
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5720
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 153-155°/18mm
Beilstein Reference: 1867593
MDL No.: MFCD00009844
Formuła:
C₈H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 153…155 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 24…26 °C Gęstość: 1,496 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009844 Numer CAS: 17715-69-4 Numer WE (dawny EINECS): 241-717-0 |