2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
A19858.09
A19858.18
A19858.09EA
998
PLN
A19858.09
A19858.18
2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen ≥98%
2,5-Dibromo-1,4-dimetoksybenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 2674-34-2
Molecular Formula: C8H8Br2O2
Formula Weight: 295.96
Melting Point: 144-148°
Beilstein Reference: 1953103
Formuła:
C₈H₈Br₂O₂ MW: 295.96 g/mol Temp. topnienia: 144…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025694 Numer CAS: 2674-34-2 |