Drukuj
4-Bromoanizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A11824.0E A11824.22 A11824.36
A11824.0EEA 2650 PLN
A11824.0E A11824.22 A11824.36
4-Bromoanizol ≥99%
4-Bromoanizol
Purity: 99% CAS No.: 104-92-7 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 94°(201°F) Physical Form: Liquid Density: 1.494 Refractive Index: 1.5640 Melting Point: 10-13° Boiling Point: 98-99°/10mm Beilstein Reference: 1237590 Merck Reference: 14,1427 MDL No.: MFCD00000097
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 98…99 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 10…13 °C
Gęstość: 1.494
Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000097
Numer CAS: 104-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-252-1
Klasyfikacja Merck : 13,01412