Drukuj
4-Bromoanizol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
106631000 106635000
ACRO106631000EA 178 PLN
ACRO106631000 ACRO106635000
4-Bromoanizol 98%
4-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000097
Numer CAS: 104-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-252-1
Klasyfikacja Merck : 13,01412
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %