3-Bromoanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-methoxybenzene
A15625.14
A15625.22
A15625.36
A15625.14EA
318
PLN
A15625.14
A15625.22
A15625.36
3-Bromoanizol ≥98%
3-Bromoanizol
Purity: 98+%
CAS No.: 2398-37-0
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5640
Melting Point: ca 2°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1524687
MDL No.: MFCD00000081
Formuła:
C₇H₇BrO MW: 187.04 g/mol Temp. Wrzenia: 210…211 °C Temp. topnienia: ∼2 °C Gęstość: 1.489 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000081 Numer CAS: 2398-37-0 Numer WE (dawny EINECS): 219-264-5 |