Drukuj
3-Bromoanizol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Bromo-3-methoxybenzene
106620250 106621000
ACRO106620250EA 277 PLN
ACRO106620250 ACRO106621000
3-Bromoanizol 99+%
3-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,47 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000081
Numer CAS: 2398-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-264-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %