Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, ze standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
211847306 211848602 211849101 211845408 211844403 211846301 211842402 211843604
SCOT211847306EA 1200 PLN
SCOT211847306 SCOT211848602 SCOT211849101 SCOT211845408 SCOT211844403 SCOT211846301 SCOT211842402 SCOT211843604
Butelki z szeroką szyjką, ze standardowymi szlifowężymi złączami, DURAN®
Butelki i butle Butelki szklane
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear or amber, with standard ground joint.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Szkło typu I według USP, EP i JP
Without stopper. Marked with volume and equipped with a white labelling field. Amber to protect light-sensitive materials.
Z wydrukowanym kodem referencyjnym (identyfikacja partii).
Certyfikaty: ISO 4796-2