Drukuj
2-Bromoanizol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-methoxybenzene
170260250 170261000
ACRO170260250EA 342 PLN
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromoanizol 97%
2-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 223
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1.502 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000064
Numer CAS: 578-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-425-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %