1-Bromo-2,4-dinitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22867.14
B22867.22
B22867.14EA
638
PLN
B22867.14
B22867.22
1-Bromo-2,4-dinitrobenzen ≥98%
1-Bromo-2,4-dinitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 584-48-5
Molecular Formula: C6H3BrN2O4
Formula Weight: 247.01
Melting Point: 70-73°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00041873
Formuła:
C₆H₃BrN₂O₄ Temp. topnienia: 70…73 °C Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041873 Numer CAS: 584-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-539-8 Jednostka: 3459 ADR: 6.1,III |