4-Bromo-3-nitroanizol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L06944.06
L06944.14
L06944.06EA
265
PLN
L06944.06
L06944.14
4-Bromo-3-nitroanizol 96%
4-Bromo-3-nitroanizol
Purity: 96%
CAS No.: 5344-78-5
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆BrNO₃ Temp. Wrzenia: 153…154 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 29…32 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051511 Numer CAS: 5344-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-290-0 |