2-Bromo-5-nitroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25331.04
B25331.09
B25331.04EA
329
PLN
B25331.04
B25331.09
2-Bromo-5-nitroanizol ≥98%
2-Bromo-5-nitroanizol
Purity: 98%
CAS No.: 77337-82-7
Molecular Formula: C7H6BrNO3
Formula Weight: 232.03
Melting Point: 102-107°
Beilstein Reference: 2520496
Formuła:
C₇H₆BrNO₃ Temp. topnienia: 102…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041250 Numer CAS: 77337-82-7 Numer WE (dawny EINECS): 278-669-5 |