1-Bromo-4-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
A17705.06EA
213
PLN
A17705.06
A17705.14
A17705.22
A17705.36
1-Bromo-4-nitrobenzen ≥98%
1-Bromo-4-nitrobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 586-78-7
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 124-127°
Boiling Point: 254-256°
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007280
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ Temp. Wrzenia: 254…256 °C Temp. topnienia: 124…127 °C Gęstość: 1,948 Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007280 Numer CAS: 586-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-583-8 Jednostka: 3459 ADR: 6.1,III |