Drukuj
1-Bromo-3-nitrobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160390250 160391000
ACRO160390250EA 402 PLN
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Bromo-3-nitrobenzen 99%
1-Bromo-3-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 256 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 1,704 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024298
Numer CAS: 585-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-563-9
Jednostka: 3459
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %