1-Bromo-2-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Bromonitrobenzene
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
A11686.0BEA
6400
PLN
A11686.0B
A11686.18
A11686.30
1-Bromo-2-nitrobenzen ≥99%
1-Bromo-2-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 577-19-5
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2044109
UN No.: 3459
MDL No.: MFCD00007045
Formuła:
C₆H₄BrNO₂ Temp. Wrzenia: 261 °C Temp. topnienia: 40…44 °C Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007045 Numer CAS: 577-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-409-0 Jednostka: 3459 ADR: 6.1,III |