Drukuj
1-Bromo-2-nitrobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromonitrobenzene
150350050 150350250 150351000
ACRO150350050EA 187 PLN
ACRO150350050 ACRO150350250 ACRO150351000
1-Bromo-2-nitrobenzen 98%
1-Bromo-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄BrNO₂
Temp. Wrzenia: 261 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007045
Numer CAS: 577-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-409-0
Jednostka: 3459
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %