1,4-Dibromo-2-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dibromonitrobenzene
A10472.14
A10472.22
A10472.14EA
257
PLN
A10472.14
A10472.22
1,4-Dibromo-2-nitrobenzen ≥99%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 3460-18-2
Molecular Formula: C6H3Br2NO2
Formula Weight: 280.91
Melting Point: 82-85°
Beilstein Reference: 1950425
Formuła:
C₆H₃Br₂NO₂ MW: 280.9 g/mol Temp. topnienia: 82…85 °C Gęstość: 2.374 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007046 Numer CAS: 3460-18-2 Numer WE (dawny EINECS): 222-404-8 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |