Drukuj
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
334860050 334860250
ACRO334860050EA 301 PLN
ACRO334860050 ACRO334860250
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temp. topnienia: 138…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051578
Numer CAS: 10403-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-874-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥97.5 %