4-bromoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
A15126.0BEA
3200
PLN
A15126.0B
A15126.18
A15126.30
4-bromoanilina ≥98%
4-bromoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 106-40-1
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Physical Form: Cryst solid
Odour: Characteristic
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 742031
Merck Reference: 14,1404
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007822
Formuła:
C₆H₆BrN MW: 172.02 g/mol Temp. Wrzenia: 222…224 °C Temp. topnienia: 60…65 °C Gęstość: 1.799 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007822 Numer CAS: 106-40-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-393-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,01388 |