Drukuj
4-bromoanilina 96% pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
402871000 402875000
ACRO402871000EA 322 PLN
ACRO402871000 ACRO402875000
4-bromoanilina 96% pract.
4-bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 230…250 °C
Temp. topnienia: 60…64 °C
Gęstość: 1,497 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007822
Numer CAS: 106-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-393-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01388
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %