3-Bromoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13665.22
A13665.14
A13665.36
A13665.22EA
1160
PLN
A13665.22
A13665.14
A13665.36
3-Bromoanilina ≥98%
3-Bromoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 591-19-5
Molecular Formula: C6H6BrN
Formula Weight: 172.03
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆BrN Temp. Wrzenia: 251 °C Temp. topnienia: 16 °C Gęstość: 1,590 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007757 Numer CAS: 591-19-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-704-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |