Drukuj
3-Bromoanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
177210050 177210250 177211000
ACRO177210050EA 144 PLN
ACRO177210050 ACRO177210250 ACRO177211000
3-Bromoanilina 98%
3-Bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: >230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007757
Numer CAS: 591-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-704-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6240 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %