Drukuj
2-Bromoanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B56420-25G B56420-5G
SIALB56420-25GEA 242 PLN
SIALB56420-25G SIALB56420-5G
2-Bromoanilina, Sigma-Aldrich®
2-Bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 229 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 27…31 °C
Gęstość: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007632
Numer CAS: 615-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-421-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III