2,5-Dibromoanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19114.06
A19114.14
A19114.22
A19114.06EA
186
PLN
A19114.06
A19114.14
A19114.22
2,5-Dibromoanilina 97%
2,5-Dibromoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 3638-73-1
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅Br₂N MW: 250.92 g/mol Temp. Wrzenia: 281 Temp. topnienia: 52…56 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007636 Numer CAS: 3638-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-865-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |