Drukuj
2,5-Dibromoanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
155030050 155030250
ACRO155030050EA 251 PLN
ACRO155030050 ACRO155030250
2,5-Dibromoanilina 97%
2,5-Dibromoanilina
Formuła: C₆H₅Br₂N
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C
Numer MDL: MFCD00007636
Numer CAS: 3638-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-865-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure