2,4-Dibromoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13329.06
A13329.14
A13329.22
A13329.06EA
214
PLN
A13329.06
A13329.14
A13329.22
2,4-Dibromoanilina ≥98%
2,4-Dibromoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 615-57-6
Molecular Formula: C6H5Br2N
Formula Weight: 250.93
Odour: Characteristic
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 156°/24mm
Beilstein Reference: 2206653
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007633
Formuła:
C₆H₅Br₂N Temp. Wrzenia: 156 °C (24 mmHg) Temp. topnienia: 78…82 °C Gęstość: 2,297 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007633 Numer CAS: 615-57-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-434-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |