Drukuj
2,4,6-Tribromoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A12453.36EA 1320 PLN
A12453.36 A12453.22
2,4,6-Tribromoanilina ≥98%
2,4,6-Tribromoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 147-82-0
Molecular Formula: C6H4Br3N
Formula Weight: 329.83
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 300°
Merck Reference: 14,9610
MDL No.: MFCD00007634
Formuła: C₆H₄Br₃N
MW: 329,82 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C
Temp. topnienia: 118…122 °C
Gęstość: 2,350
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007634
Numer CAS: 147-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-700-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,9610