1-Bromo-4-jodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-1-iodobenzene
A13859.09
A13859.18
A13859.30
A13859.09EA
452
PLN
A13859.09
A13859.18
A13859.30
1-Bromo-4-jodobenzen ≥98%
1-Bromo-4-jodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 589-87-7
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Odour: Recognizable
Melting Point: 89-93°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 1904545
MDL No.: MFCD00001051
Formuła:
C₆H₄BrI MW: 282.91 g/mol Temp. Wrzenia: 252 °C Temp. topnienia: 89…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001051 Numer CAS: 589-87-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-662-7 |