Drukuj
1-Bromo-4-jodobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218380250 218381000
ACRO218380250EA 580 PLN
ACRO218380250 ACRO218381000
1-Bromo-4-jodobenzen 98%
1-Bromo-4-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 89…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001051
Numer CAS: 589-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-662-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %