1-Bromo-3-jodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromoiodobenzene
A19596.14
A19596.22
A19596.14EA
636
PLN
A19596.14
A19596.22
1-Bromo-3-jodobenzen ≥98%
1-Bromo-3-jodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 591-18-4
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄BrI MW: 282.91 g/mol Temp. Wrzenia: 252 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 2.219 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001043 Numer CAS: 591-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-703-9 |